Beschreibung
- Light and breathable safety glove
- Particularly flexible and sensitive glove for multiple areas of application
- Touchscreen capability
- Certified in line with Oeko-Tex Standard 100
- Good grip in dry and slightly damp areas
- High breathability thanks to open-pored coating that reduces perspiration inside the glove
- Good tactile feel when carrying out precision work
- Perfect fit thanks to the 'slim fit' design and elastane in the liner
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | DIN EN 16350, EN 388 (4121X) |
| Coating Material | NBR MicroFoam |
| Color | Blue, Anthracite |
| Disposable | Reusable |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Laboratory/Cleanroom Use | Not tested |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyamide, Carbon Fiber, Elastane |
| Powdered | Powder Free |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?