missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Ataxin-3 Monoclonal antibody specifically detects Ataxin-3 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | Ataxin-3 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Gene Alias | ataxin 3, ATX3AT3, EC 3.4.19.12, EC 3.4.22, Machado-Joseph disease protein 1, MJD1, MJDolivopontocerebellar ataxia3, autosomal dominant, ataxin 3), olivopontocerebellar ataxia 3, Spinocerebellar ataxia type 3 protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 190-361 of human Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2).,, Sequence:, KLIGEELAQLKEQRVHKTDLERVLEANDGSGMLDEDEEDLQRALALSRQEIDMEDEEADLRRAIQLSMQGSSRNISQDMTQTSGTNLTSEELRKRREAYFEKQQQKQQQQQQQQQQGDLSGQSSHPCERPATSSGALGSDLGDAMSEEDMLQAAVTMSLETVRNDLKTEGKK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?