Learn More
Arsenocholine Bromide, TRC
Codice prodotto. 17922615
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
17922615 10 mg 10mg
17905015 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17922615 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA77855010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71802-31-8
Molecular Formula C5 H14 As O . Br
Molecular Weight (g/mol) 244.99
Synonym (2-Hydroxyethyl)trimethylarsonium Bromide;
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)arsanium;bromide
SMILES [Br-].C[As+](C)(C)CCO
Specifica
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H14AsO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight 243.9444
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Arsenocholine Bromide
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.