Learn More
Arotinolol, TRC
Codice prodotto. 30132422
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30132422 1 g 1g
30009071 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30132422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7715001G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68377-92-4
Molecular Formula C15 H21 N3 O2 S3
Molecular Weight (g/mol) 371.54
Synonym 5-[2-[[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropyl]thio]-4-thiazolyl]-2-thiophenecarboxamide, (±)-5-[2-[[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropyl]thio]-4-thiazolyl]-2-thiophenecarboxamide, (±)-Arotinolol, 2-(3-tert-Butylamino-2-hydroxypropylthio)-4-(5-carbamoyl-2-thienyl)thiazole, NSC 317940
IUPAC Name 5-[2-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropyl]sulfanyl-1,3-thiazol-4-yl]thiophene-2-carboxamide
SMILES CC(C)(C)NCC(O)CSc1nc(cs1)c2ccc(s2)C(=O)N
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H21N3O2S3/c1-15(2,3)17-6-9(19)7-21-14-18-10(8-22-14)11-4-5-12(23-11)13(16)20/h4-5,8-9,17,19H,6-7H2,1-3H3,(H2,16,20)
Formula Weight 371.0796
Chemical Name or Material Arotinolol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.