Beschreibung
- Flexible: Different versions for different inlet water and connection options, as well as the desired water withdrawal
- Compact: Space-saving with a width of only 28 cm (+ 9 cm for versions with attached dispensing unit)
- Intuitive: Color touch display, with direct access to all important information and dispensing options
- Innovative: Depending on the type of system, our unique Bagtank technology saves time as no intensive tank cleaning with hazardous substances is required
- Reliable: Delivers consistently high water quality for reliable and reproducible results
Spezifikation
Spezifikation
| Bacterial Content | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Feed Water Monitoring | No |
| Feedwater Source | Tap |
| Flow Rate | 1 L/min. |
| Product Water Type | Type 1 and 3 |
| Remote Dispenser | Optional |
| Resistivity | 18.2 MΩ x cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
| Model | Arium Mini Plus without UV |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?