Learn More
Thermo Scientific Chemicals Arg-Gly-Asp-Ser
Product Code. 15406629
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15406629 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15406629 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64877.#0
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Supports fibroblast attachment
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Purification Method HPLC
Common Name Arginyl-glycyl-aspartyl-serine
Content And Storage -30°C to -10°C
Format Powder
For Use With (Application) Supports fibroblast attachment
Molecular Weight (g/mol) 433.42
Product Type Arg-Gly-Asp-Ser
Quantity 5 mg
Regulatory Status RUO - research use only
Sequence RGDS
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.