Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for ViiA™ 7 System, 384-well
Product Code. 15657718 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 x 384-well plate
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
15657718 1 x 384-well plate Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15657718 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4455280
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Used to perform verification of your ViiA™7 System with 384 Well Block.
Used to perform verification of your ViiA™7 System with 384 Well Block.
Please see your instrument maintenance guide for full instructions on use.
Información de órdenes
Dry ice shipping; store in freezer (-5° to -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Format 384-well Plate
Content And Storage Store Calibration Plates at -15°C to -25°C
Calibrated Dye FAM
For Use With (Equipment) ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex
Product Line TaqMan, ViiA
Product Type Rnase P Instrument Verification Plate
For Use With (Application) Real Time PCR (qPCR)
Shipping Condition Dry Ice
Quantity 1 x 384-well plate
Calibration Type RNase P Calibration, Instrument Verification Plate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.