Learn More
anti-TRAF2, FRAP1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16151304
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16151304 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16151304 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0362.1Set
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FRAP1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TRAF2 protein, and the other against the FRAP1 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Antigen TRAF2
Applications In situ PLA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Gene TRAF2
Gene Alias MGC:45012/TRAP/TRAP3
Gene Symbols TRAF2
Host Species Mouse, Rabbit
Quantity 1 Set
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7186/2475
Includes Antibody pair set content: 1. TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FRAP1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Product Type TRAF2 & FRAP1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.