Learn More
anti-MAPK8, FASLG Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova DI0191.1Set
Artikelnummer. 16111184
  • 688.00 EUR / 1 set
Beinhaltet: MAPK8 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FASLG mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the MAPK8 protein, and the other against the FASLG protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Spezifikation
MAPK8
Monoclonal/Polyclonal
MAPK8
MAPK8
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. MAPK8 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FASLG mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
JNK/JNK1/JNK1A2/JNK21B1/2/PRKM8/SAPK1
Mouse, Rabbit
RUO
5599/356
Human
MAPK8 & FASLG Protein Protein Interaction Antibody Pair
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt