Learn More
anti-IgG1, PE, Clone: X40, BD
Description
The Mouse IgG1 antibody, clone X40, is derived from the hybridization of Sp2/0 mouse myeloma cells with spleen cells isolated from BALB/c mice immunized with KLH. The Mouse IgG1 antibody is specific for keyhole limpet hemocyanin (KLH), an antigen not expressed on human peripheral blood platelets.
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG1 |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | X40 |
| Conjugate | PE |
| Quantity | 50 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Research Discipline | Immunology |
| Primary or Secondary | Primary |
| Target Species | Human |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?