Learn More
anti-CDKN1A, CREBBP Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivning
Innehåller
CDKN1A rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CREBBP mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CDKN1A protein, and the other against the CREBBP protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CDKN1A |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | CDKN1A |
| Gene Alias | CAP20/CDKN1/CIP1/MDA-6/P21/SDI1/WAF1/p21CIP1 |
| Gene Symbols | CDKN1A |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Regulatory Status | RUO |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.