Learn More
ANO3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-70410
 View more versions of this product
Product Code. 18235592
  • 496.00 EUR / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ANO3 Polyclonal specifically detects ANO3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ANO3
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
ANO3
Synthetic peptides corresponding to TMEM16C(transmembrane protein 16C) The peptide sequence was selected from the C terminal of TMEM16C. Peptide sequence AFVIAITSDYIPRFVYEYKYGPCANHVEPSENCLKGYVNNSLSFFDLSEL.
Affinity purified
RUO
63982
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
IgG
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
anoctamin 3, anoctamin-3, C11orf25, GENX-3947, TMEM16C
Rabbit
115 kDa
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato