Learn More
Andrographolide, MedChemExpress
Beskrivning
Andrographolide is a NF-κB inhibitor, which inhibits NF-κB activation through covalent modification of a cysteine residue on p50 in endothelial cells without affecting IκBα degradation or p50/p65 nuclear translocation. Andrographolide has antiviral effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Andrographolide |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 5508-58-7 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H30O5 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Andrographis |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (285.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?