Learn More
Abeba™ Anatom 32130 Shoes
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfiber
- White
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area adjustable, with elastic band
- velcro fastening
- Suitable for heel and foot lift
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | White |
| Material | Microfiber |
| Size | 38 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 32130 |
| Toe Material | Steel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?