Learn More
Anastrozole, MedChemExpress
Description
Anastrozole is a potent, highly selective aromatase inhibitor, which inhibits human placental aromatase with an IC50 of 15 nM.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Anastrozole |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 120511-73-1 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H19N5 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ZD1033 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.87 mM) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?