Learn More
Ammonium tetrafluoroborate, 99%, pure
Artikelnummer. 13438508 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Packungsgröße:
100g
2.5kg
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13438508
Marke: Thermo Scientific Acros 310960025
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13826-83-0 | BF4H4N | 104.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-83-0
Molecular Formula BF4H4N
Molecular Weight (g/mol) 104.84
MDL Number MFCD06245785
InChI Key PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
PubChem CID 9964072
SMILES [NH4+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Melting Point 230.0°C
Color Colorless
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 2.5 kg
Assay Percent Range 99%
Linear Formula NH4BF4
Fieser 05,17; 06,132
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydride
IUPAC Name ammonium tetrafluoroboranuide
Formula Weight 104.84
Percent Purity 99%
Grade Pure
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Ammonium tetrafluoroborate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt