Learn More
Ammonium sulfate, 99.95% (metals basis)
Product Code. 11463760
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100g
2kg
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11463760
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089363.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ammonium sulfate is widely utilized as a fertilizer for alkaline soils. In biochemistry it is used for purification of proteins via ammonium sulfate precipitation method. As a food additive, it serves as an acidity regulator in flours and breads. It is used in the preparation of other ammonium salts, particularly ammonium persulfate. It is applied in several applications as a flame retardant and a wood preservative. It finds use as raw materials for various chemical products such as dyes and pharmaceutical products. A saturated solution of ammonium sulfate in heavy water is employed as an external standard in sulfur-33 NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Molecular Formula H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
MDL Number MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Melting Point ∽280°C (decomposition)
Physical Form Crystalline
Quantity 500 g
Assay Percent Range 99.95% (metals basis)
Solubility Information Soluble in water and insoluble in acetone.
Formula Weight 132.14
Density 1.769
Chemical Name or Material Ammonium sulfate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt