Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, ACS Reagent, 81.0-83.0% MoO3O basis, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
Specifications
Specifications
| CAS | 12054-85-2 |
| Quantity | 25 kg |
| Molecular Formula | H6MoNO2 |
| InChI Key | XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O |
| SMILES | [NH4+].O.[O--].[Mo] |
| IUPAC Name | ammonium hydrate molybdenum oxidandiide |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.00 |
| Chemical Name or Material | Ammonium molybdate tetrahydrate |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?