Learn More
Ammonium Iron (II) Sulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Product Code. 10375732 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 L
2.5 L
Packaging:
Amber glass bottle
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Packaging unitSize
10375732 2.5 L HDPE plastic bottle 2.5 L
10060180 1 L Amber glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10375732 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/1101/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molecular Formula FeH20N2O14S2
Molecular Weight (g/mol) 392.13
MDL Number MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Physical Form Liquid
Quantity 2.5 L
Packaging HDPE plastic bottle
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.