Learn More
Ammonium Iodide, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Product Code. 11402782 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11402782 100 g 100g
11412782 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11402782 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215249680
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Molecular Formula H4IN
Molecular Weight (g/mol) 144.94
MDL Number MFCD00011424
InChI Key UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC Name ammonium iodide
SMILES [NH4+].[I-]
Spezifikation
Quantity 100 g
Formula Weight 144.9
Grade ACS Reagent
Chemical Name or Material Ammonium Iodide