Learn More
Ammonium Hydrogen Difluoride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Boiling Point | 230°C |
| Melting Point | 125°C |
| Color | White |
| pH | 3.5 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 2.5 kg |
| Formula Weight | 57.04g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Vapor Pressure | 1 hPa at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium hydrogen difluoride
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H301-Toxic if swallowed.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?