Learn More
Ammonium hexafluorosilicate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10391230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10391230 250 g Glass bottle 250g
10352500 10 g Glass bottle 10g
10312550 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10391230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194002500
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 16919-19-0 | H8F6N2Si | 178.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16919-19-0
Molecular Formula H8F6N2Si
Molecular Weight (g/mol) 178.15
InChI Key ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC Name diazanium;hexafluorosilicon(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Color White
Physical Form Crystalline Powder and/or Chunks
Quantity 250 g
Packaging Glass bottle
Specific Gravity 2.01
Assay Percent Range 99.999%
Density 2.0100g/mL
Linear Formula (NH4)2SiF6
Merck Index 15,524
Solubility Information Solubility in water: 18.6 g/100mL (17°C).
Formula Weight 178.15
Percent Purity 99.999%
Grade Trace Metal Basis
Chemical Name or Material Ammonium hexafluorosilicate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.