Learn More
Amlodipine, MedChemExpress
Beschreibung
Amlodipine, an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Amlodipine |
| CAS | 88150-42-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H25ClN2O5 |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | DMSO : 31.25 mg/mL (76.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 408.88 |
| Formula Weight | 408.88 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?