Learn More
Amitrole-13C2,15N2, TRC
Product Code. 30011533
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30011533 10 mg 10mg
30009582 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30011533 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA63338210MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1346603-92-6
Molecular Formula 13C2H4N215N2
Molecular Weight (g/mol) 88.05
IUPAC Name (3,5-13C2,1,2-15N2)1H-1,2,4-triazol-5-amine
SMILES N[13c]1n[13cH][15n][15nH]1
Specifications
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i1+1,2+1,5+1,6+1
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Amitrole-13C2,15N2
Grade HPLC
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.