Learn More
Aminoiminomethanesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Aminoiminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 1184-90-3 |
| Molecular Formula | C H4 N2 O3 S |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Formamidinesulfonic Acid, Aminoimino-methanesulfonic Acid, 1-Amino-1-imino-methanesulfonic Acid, AIMSA |
| InChI Formula | InChI=1S/CH4N2O3S/c2-1(3)7(4,5)6/h(H3,2,3)(H,4,5,6) |
| SMILES | NC(=N)S(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | amino(imino)methanesulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.12 |
| Formula Weight | 123.9943 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?