missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1, MedChemExpress
Descripción
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 |
| CAS | 219931-45-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H25N7O7S |
| Quantity | 1 mg |
| Solubility Information | DMSO : 65 mg/mL (141.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC([C@H]([C@@H](C)CC)N)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 459.48 |
| Formula Weight | 459.48 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?