Learn More
Amiloride Monohydrochloride Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Amiloride Hydrochloride Dihydrate |
| CAS | 17440-83-4 |
| Molecular Formula | C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N |
| IUPAC Name | 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide;dihydrate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.12 |
| Formula Weight | 301.0457 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?