Learn More
Invitrogen™ Poly(A) Tailing Kit
Descripción
For the polyadenylation of in vitro transcribed RNA to enhance translation initiation efficiency. Sufficient reagents are included for 25 reactions.
- Adds a poly(A) tail of at least 150 nucleotides in length to the 3' termini of RNA
- Enhances translational efficiency in vivo
- Reaction can be adjusted to control for tail length
- Optimized for use with RNA transcripts synthesized using the mMESSAGE mMACHINE™ Kit
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | miRNA analysis |
| Product Line | Ambion |
| Quantity | 25 Reactions |
| Includes | E-PAP, 5X E-PAP Buffer, ATP Solution, MnCl2, and Control DNA Template should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?