Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Produktkode 17780689 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
17780689 500 g 500g
17770689 100 g 100g
17760689 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17780689 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 472915000
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Chemical Name or Material AmberChromTM
Physical Form Beads
Particle Size 50 to 100 mesh; =<20% (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm)
Packaging Plastic bottle
MDL Number 00132726
Water Retention Capacity 50 to 56 % (H form)
Color Beige to Brown
Quantity 500 g
Shipping Condition No special requirements
Product Line Accessories
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.