Learn More
Brady™ Aluminum Warning Sign: Explosive Atmosphere
Product Code. 11730943 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Width (Metric):
315 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Width (Metric) Unit Size
11730943 315 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11730943 Supplier Brady™ Supplier No. 810890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.65 EUR
    29.47 EUR / Pack of 1
    Save 2.18 EUR
    6% Off
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.