Specifications
| Cell Dividers | 18 |
| Material | Aluminum, Stainless Steel |
| Positions | 18 |
| For Use With (Equipment) | Thermometer |
| Quantity | 1 Each |
| Length (Metric) | 120 mm |
| Height (Metric) Interior | 125 mm |
| Depth (Metric) | 120 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 10 mm |
| Product Type | Thermometer Rack |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?