Learn More
Aluminum oxide, super activated, acidic, Grade I
Product Code. 15477145
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
Product Code. 15477145
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046065.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is an inorganic compound used as a grinding or blending agent. In addition, Aluminum oxide can be essential in protein extraction as a component in the preparation of tissues. Aluminum oxide is a source of aluminum in reactions, an abrasive agent, and as a refractory material. Also Aluminum oxide can act as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Molecular Formula Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
MDL Number MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Boiling Point 2980°C
Melting Point 2045°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Linear Formula Al2O3
Merck Index 14,356
Solubility Information Insoluble in water.
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Formula Weight 101.96
Grade Grade I
Odor Odorless
Refractive Index 1.765
Chemical Name or Material Aluminum oxide, Super activated, acidic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt