Learn More
Aluminum oxide-silicon oxide (13%), catalyst support, low surface area, macroporous
Code produit. 11390538
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11390538 1 kg 1kg
11300548 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11390538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043863.A1
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Form: S.A. 0.008m2/g | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide-silicon oxide is a fibrous material used as loose wool, blanket, felt, paper or boards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Molecular Formula Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
MDL Number MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Color White
Physical Form Spheres
Quantity 1 kg
Solubility Information Insoluble in water.
Odor Odorless
Appearance White spheres
Chemical Name or Material Aluminum oxide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.