Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 212 Apron
Shop All Ansell Products
Click to view available options
:
Green, Universal size
Beskrivelse
- Tie fastening to waist
- 100cm long tie fastening
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Apron |
| Size | Universal |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Green |
| Disposable | Single-use |
| Closure Type | Waist Ties |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | None |
| Resistance | Abrasions, acids, anti-static, bloodborne pathogens, chemicals |
| Certifications/Compliance | EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Types PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion