Beschreibung
- Composed of protective multi-layer barrier fabric, AlphaTec™ 3000 Overshoes Ultrasonically Welded Taped Model 400 affords superb resistance against inorganic chemicals and biological hazards
- Bright yellow in color, these overshoes not only offer chemical resistance but also high visibility in dark environments to boost worker safety
- In addition, they are among the most comfortable, lightweight and robust protective footwear on the market
Spezifikation
Spezifikation
| Size | One Size |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Latex Free | Yes |
| Color | Yellow |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Type | Elastic Opening |
| Sole Type | Standard |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126 |
| Resistance | Chemical-resistant, Bloodborne Pathogens, Light Chemical Splash, Airborne Solid Particulates |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?