Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Apron, One Size, Model 213
Beschreibung
- Lightweight and durable
Spezifikation
Spezifikation
| Size | Universal |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| For Use With (Application) | Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Loading and Unloading Trucks and Vehicles, Loading Trucks & Vehicles, Product Inspection, Cleaning of Plant and Machines |
| Weight (Metric) | 80 gsm |
| Style | Y30W213 |
| Seam Type | Welded |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?