Description
- Silicone Free
- Low Linting
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support and Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
| Style | W20B214 |
| Product Type | Controlled Environments Gown |
| Material | Non-woven Microporous Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Tear-back |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Seam Type | Bound |
| Sleeve Style | Long Sleeve |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?