Description
SUIT FEATURES:
- 3 piece hood
- Elasticated hood, wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with resealable storm flap
Specifications
Specifications
| Product Type | Hooded Coveralls |
| Size | 5X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | SMS Fabric |
| Color | Navy |
| Disposable | Reusable |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?