Learn More
Skytec™ Alphashield 2000CP-S2BH-CP Disposable Coverall
Descripción
- Lightweight spun-bonded polypropylene with outer breathable film
- Back comfort panel and gusset area
- Taped sealing on storm flap for extra protection
- Thumb loop ensures arm protection remains in place when the arm is raised
- Three-piece elasticated hood construction provides added comfort, durability, and fit
- Elasticated ankles and wrists
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Chemical-resistant Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Spunbond Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?