Learn More
alpha-Hederin, MedChemExpress
Product Code. 16471358
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Product Code. 16471358
Brand: Medchem Express HYN0255
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress alpha-Hederin (α-Hederin), a monodesmosidic triterpenoid saponin, exhibits promising antitumor potential against a variety of human cancer cell lines. alpha-Hederin could inhibit the proliferation and induce apoptosis of gastric cancer accompanied by glutathione decrement and reactive oxygen species generation via activating mitochondrial dependent pathway.
alpha-Hederin (α-Hederin), a monodesmosidic triterpenoid saponin, exhibits promising antitumor potential against a variety of human cancer cell lines. alpha-Hederin could inhibit the proliferation and induce apoptosis of gastric cancer accompanied by glutathione decrement and reactive oxygen species generation via activating mitochondrial dependent pathway.
Spezifikation
Chemical Name or Material alpha-Hederin
CAS 27013-91-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C41H66O12
Quantity 5 mg
Synonym α-Hederin
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.16 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC[C@@]1(C)[C@]2([H])CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5(C(O)=O)CCC(C)(C)C[C@@]5([H])C4=CC[C@]3([H])[C@@]2(C)CC[C@@H]1O[C@]6([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7
Molecular Weight (g/mol) 750.96
Formula Weight 750.96
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt