Learn More
alpha,3-Dimethylstyrene
Codice prodotto. 11444710
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11444710 1 g 1g
11434710 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11444710 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50760.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1124-20-5 | C10H12 | 132.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1124-20-5
Molecular Formula C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.206
MDL Number MFCD08060972
InChI Key XXTQHVKTTBLFRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m,alpha-dimethylstyrene, alpha,3-dimethylstyrene, m-isopropenyltoluene, unii-3ey8gvm0dx, benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl, 3ey8gvm0dx, 1-methyl-3-prop-1-en-2-yl benzene, 1-isopropenyl-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl benzene, 1-methyl-3-ethenyl benzene
PubChem CID 70759
IUPAC Name 1-methyl-3-prop-1-en-2-ylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=C)C
Specifica
Odor Characteristic
Quantity 1 g
UN Number UN3295
Formula Weight 132.21
Chemical Name or Material alpha,3-Dimethylstyrene
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.