Learn More
Allyltrimethylsilane, TRC
Product Code. 30179397
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30179397 10 g 10g
30178992 1 g 1g
30179147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30179397 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA57235010G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 762-72-1
Molecular Formula C6 H14 Si
Molecular Weight (g/mol) 114.26
Synonym Trimethyl-2-propen-1-yl-silane, Allyltrimethyl-silane, Trimethyl-2-propenyl-silane, 3-(Trimethylsilyl)-1-propene, 3-(Trimethylsilyl)propene, Trimethyl(2-propenyl)silane, Trimethylallylsilane
IUPAC Name trimethyl(prop-2-enyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Specifications
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Formula Weight 114.0865
Chemical Name or Material Allyltrimethylsilane
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.