Learn More
Allyl Bromide (Stabilized with Propylene Oxide), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Analyte or Component Names | Allyl Bromide |
| Shipping Condition | Blue Ice |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2 |
| Solution Type | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantity | 50 g |
| Formula Weight | 119.9575 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Allyl Bromide |
| Grade | GC |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?