Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bosshead Clamp |
| Material | Alloy |
| Includes | Blue Plastic-headed Nickel-plated Steel Screws |
| For Use With (Equipment) | For use with rods up to 16mm diameter |
| Size (Metric) Grip | 16 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?