Learn More
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB887N
549.10 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18527697
  • 688.00 EUR / 0.10mL
Description
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AKT
Monoclonal
Alexa Fluor 700
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Simple Western
545007
Western Blot, Simple Western
RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site
0.1 mL
Cellular Signaling, Neuroscience
207
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt