Learn More
AKBA, MedChemExpress
Beschreibung
AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | AKBA |
| CAS | 67416-61-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H48O5 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Acetyl-11-keto-β-boswellic acid |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 5.2 mg/mL (10.14 mM) |
| SMILES | C[C@@]([C@@](C1=C2)(CC[C@@](C)(CC[C@H]3C)[C@@]1([H])[C@H]3C)C)(CC[C@@]4([H])[C@@]5(C)C(O)=O)[C@@](C2=O)([H])[C@]4(CC[C@H]5OC(C)=O)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 512.72 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?