Learn More
Brady™ Aggressive Adhesive Continuous Multipurpose Nylon Label Tape for M6/M7 Printers
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Highly pliable material conforms tightly to curved surfaces such as wires and cables while also adhering to stainless steel, textured ABS, polypropylene and many other material types
- Resists exposure to cold temperatures, chemicals, greases, oils, cleaners, and detergents
- Low profile label material adheres to smooth, rough, or powder coated surfaces or even materials with low surface energy
- UL Recognized to UL969, CSA to C222 No 015-95, RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Made of B-499 nylon cloth material
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Coating | None |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Continuous |
| Material | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?