Learn More
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Product Code. 30484479
Change view
Click to view available options
For Use With (Application):
Beverage (USA)
Juice
Petrochemical
Pharma and Chem
Soda
Förpackningsstorlek:
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. For Use With (Application) unitSize
30484479 Petrochemical 25mL
30484474 Soda 25mL
30484454 Beverage (USA) 25mL
30484476 Juice 25mL
30484471 Pharma and Chem 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30484479 Leverantör Xylem Leverantörsnummer 90914
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Calibration Fluid
Refractive Index Mixed
For Use With (Equipment) Refractometer
For Use With (Application) Petrochemical
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.