Learn More
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Product Code. 30484471
Change view
Click to view available options
For Use With (Application):
Beverage (USA)
Juice
Petrochemical
Pharma and Chem
Soda
Unit Size:
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With (Application) Unit Size
30484471 Pharma and Chem 25mL
30484474 Soda 25mL
30484454 Beverage (USA) 25mL
30484476 Juice 25mL
30484479 Petrochemical 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30484471 Supplier Xylem Supplier No. 90913
Equipment and Instrument End of Year Sale
Use promo code 28000
View all promotions
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Calibration Fluid
Refractive Index Mixed
For Use With (Equipment) Refractometer
For Use With (Application) Pharma and Chem
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.