Learn More
Afatinib dimaleate, MedChemExpress
Product Code. 16473748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16473748 10 mg 10mg
16444816 100 mg 100mg
16410137 50 mg 50mg
16450966 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16473748 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10261A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Afatinib (BIBW 2992) dimaleate is an orally active, potent and irreversible dual specificity inhibitor of ErbB family (EGFR and HER2), with IC50 values of 0.5 nM, 0.4 nM, 10 nM and 14 nM for EGFRwt, EGFRL858R, EGFRL858R/T790M and HER2, respectively. Afatinib dimaleate can be used for the research of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), non-small cell lung cancer (NSCLC) and gastric cancer.
Afatinib (BIBW 2992) dimaleate is an orally active, potent and irreversible dual specificity inhibitor of ErbB family (EGFR and HER2), with IC50 values of 0.5 nM, 0.4 nM, 10 nM and 14 nM for EGFRwt, EGFRL858R, EGFRL858R/T790M and HER2, respectively. Afatinib dimaleate can be used for the research of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), non-small cell lung cancer (NSCLC) and gastric cancer.
Spécification
Chemical Name or Material Afatinib dimaleate
CAS 850140-73-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C32H33ClFN5O11
Quantity 10 mg
Synonym BIBW 2992MA2
Solubility Information H2O : 50 mg/mL (69.63 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (48.74 mM)
SMILES O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F)=NC=N2)=C1)O[C@H]4CCOC4)/C=C/CN(C)C.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 718.08
Formula Weight 718.08
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.